Learn More
Skytec Elements™ Elements EMG133 Sicherheitshandschuhe
Product Code. 30274605
Change view
Click to view available options
Größe:
Klein
Mittel
Groß
Extragroß
2XL
Unit Size:
10 Paare
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Größe Unit Size
30274605 Groß 10 Paare
30274568 Klein 10 Paare
30274503 Mittel 10 Paare
30274644 Extragroß 10 Paare
30274639 2XL 10 Paare
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Product Code. 30274605 Supplier Skytec Elements™ Supplier No. EMG00133BH
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7.87 CHF
    5.67 CHF / 10 Paare
    Sparen 2.20 CHF
    27% Rabatt
Verfügbar ab: 01-12-2026
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Ein sehr geschmeidiger, dehnbarer und bequemer Allzweckhandschuh. Ideal für präzise Arbeiten, die in trockenen oder fettigen Umgebungen eine ausgezeichnete Fingerfertigkeit erfordern.
  • Mehrzweckhandschuh mit Polyester-/Polyurethan-Handflächenbeschichtung
  • Die strapazierfähige Polyurethan-Handflächenbeschichtung ist reiß- und abriebfest.
  • Hervorragende Griffigkeit bei trockenen Handhabungsbedingungen
  • Das atmungsaktive Futter hält die Hände kühl und reduziert die Schweißbildung.
  • Fusselfrei
Specifications
ANSI-Abriebleistung ANSI 3
Bauweise Nahtloser Strick
Coating Material Polyurethan
Farbe Schwarz
Oberflächenbehandlung außen Teilweise texturiert
Hand Beidseitig tragbar
Latex Free Ja
Material Polyester
Produkttyp Arbeitshandschuh
Größe Groß
Auskleidungsmaterial Polyester
Länge (metrisch) 250 mm