Learn More
Cole-Parmer™ REAKTIONSBLOCK 40 X 24MM F. RS9000 RS9000
Catalog Number 11889110
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
40 x 24 mm Tubes
Keep your reaction station running smoothly with these parts and accessories.
Typ: 40 Röhrchen φ 24mm
Zur Verwendung mit (Geräte) Röhrchen
Aufnahmevermögen 40 x 24 mm Tubes
No. of Places 40 Positionen
Typ Zubehör, Block
Gewährleistung 1 Year