Learn More
Brady™ Spannungsableitende Polyester-Etiketten für M710 und BMP71
Artikelnummer. 17808814
Click to view available options
Dimensions (LxW):
9,53 x 25,4 mm
Packungsgröße:
500 Stück
Artikelnummer. 17808814
Marke: Brady™ 173417
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Spannungsableitende Polyester-Etiketten für M710 und BMP71
  • Dieses flache B-473 Material besteht aus Polyimid und Polyester mit spannungsableitenden Eigenschaften. Hauptsächlich für die Kennzeichnung von Leiterplatten und elektronischen Komponenten verwendet.
  • Hauptsächlich für die Kennzeichnung von Leiterplatten und elektronischen Komponenten verwendet
  • Das B-473 Material ist ein weißglänzender Polyester mit dauerhaftem Klebstoff und einem Trägermaterial mit spannungsableitenden Eigenschaften.
  • Die Flächenwiderstandswerte liegen im empfohlenen Bereich für spannungsableitende Verpackungsmaterialien.
  • Die Flächenwiderstandswerte liegen im empfohlenen Bereich für spannungsableitende Verpackungsmaterialien.
  • Brady Authentic-Materialien funktionieren nahtlos mit Brady-Druckern und ermöglichen eine bessere Kommunikation zwischen Drucker und Material, eine nahtlose Interaktion mit mobilen Apps sowie eine höhere Leistung und Zuverlässigkeit.
  • Für das Bedrucken dieses Materials wird ein Farbband benötigt. Verwenden Sie die Teilenummer M7-R6000.
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ANSI/ESD S541-2008, ASTM B 117, ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, CSA-zugelassen, UL-anerkannt
Klebstofftyp Antistatisch, Acrylic
Beschichtung Ohne
Farbe White
Ausführung Glanz
Format Label
Material Polyester
Printable Sides Einseitig bedruckbar
Print Technology Thermotransfer
Produkttyp Label
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Kennzeichnung von Leiterplatten, Kennzeichnung im elektrischen Bereich, allgemeine Kennzeichnung
Zur Verwendung mit (Geräte) M710, BMP71
Etiketten pro Zeile 1 Etikett
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -40 °C
Menge 500 Etiketten
Form Rechteck
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -40 °F bis +356 °F
Temperaturbereich (metrisch) -40°C to +180°C
Dicke (angloamerikanisch) 0,0034 in.
Dicke (metrisch) 0.09 mm
Dimensions (LxW) 9,53 x 25,4 mm
Länge (angloamerikanisch) 0,375 in.
Breite (angloamerikanisch) 1 in.
Breite (metrisch) 25.4 mm
Breite (angloamerikanisch) bedruckbarer Bereich 25.4 mm
Alternate Part Number M7-16-473