Learn More
Brady™ Spannungsableitende Polyesteretiketten für Leiterplatten für M6/M7-Drucker
Dieses flache B-473 Material besteht aus Polyimid und Polyester mit spannungsableitenden Eigenschaften.
Marke:  Brady™ 173408
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17838794
  • 112.00 CHF / 500 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
  • Erfüllt den empfohlenen Bereich für antistatische oder elektrisch leitfähige Verpackungsmaterialien gemäß ANSI/ESD S541-2008
  • Erfüllt die UL-Norm 969 für Etiketten und Kennzeichnungssysteme; CSA-Zulassung, RoHS-konform
  • Der Flächenwiderstand liegt im empfohlenen Bereich für antistatische oder elektrisch leitfähige Verpackungsmaterialien
  • Hergestellt aus B-473 Polyester-Material
Spezifikation
Mehr anzeigen
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Brady™ Spannungsableitende Polyesteretiketten für Leiterplatten für M6/M7-Drucker > Polyester Circuit Board Labels; Dimensions (LxW): 0.5 x 1 in.; For Use With (Equipment): M710, BMP71; Height (Metric): 12.7 mm