Learn More
Honeywell Safety Products™ Electrosoft Class 2 Handschuhe
Artikelnummer. 12687543
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe: 8,9,10,11
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
12687543 Größe: 8,9,10,11
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12687543 Lieferant Honeywell Safety Products™ Lieferanten-Nr. 209022111
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Schützen Sie sich vor elektrischen Risiken. Die Honeywell™ Electrosoft Handschuhe der Klasse 2 sind langlebig und anatomisch geformt für einfaches An- und Abziehen.
  • Für elektrische Arbeiten mit einer maximalen Spannung von 17000 Volt.
  • Für den mechanischen Schutz mit Lederprotektoren zu verwenden.
  • Isolierender Naturlatex-Gummihandschuh.
  • Kategorie RC.
  • Geschnittene Kante.
  • Klasse 2.
  • Anatomische Form für einfaches An- und Ausziehen.
  • Innen leicht gepudert für mehr Tragekomfort.
  • Langlebig.
  • Hohe Dielektrizitätseigenschaften.
  • Gute Fingerfertigkeit.
  • Dank der Länge schützt der Handschuh einen großen Teil des Unterarms.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Lichtbogen Nein
Zertifizierung/Konformität CE-KATEGORIE: III Irreversible Gesundheitsgefahren. EN 60903-2003, CEI 903-2002, EC-Kategorie 3 PSA, Qualitätssicherung ISO 9001 / 2000, EC-Zertifikatsnummer 7008, EC-Bescheinigungsnummer 7008
Klassifikation Klasse 2
Farbe Beige
Material Latex
Produkttyp Handschuh
Größe 8, 9, 10, 11
Sterilität Unsteril
Dicke (metrisch) 2.3 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Elektroindustrie
Art der Handschuhstulpe Geschnittene Kante
Länge (metrisch) 41 cm
Spannung 17,000 V