Learn More
Macherey-Nagel™ Elektronische Öffnungszange
1065.00 CHF
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12838595
|
Macherey-Nagel™
735611 |
Für 11 mm-Bördelkappen aus Aluminium |
1065.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12848595
|
Macherey-Nagel™
735620 |
Für 20mm-Bördelkappen aus Aluminium |
1065.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
Elektronischer Entdeckler | |
Je 1 |