Learn More
Hanna Instruments™ Elektrolyt-Fülllösung
Enthält 3.5 M KCl für Doppeldiaphragma und 3.5 M + AgCl für Einzeldiaphragma. Die Hanna Instruments™ Elektrolyt-Fülllösung gewährleistet optimale Messleistung mit einer pH- oder ORP-Elektrode mit einer einzelnen Diaphragma.
Marke: Hanna Instruments™ HI7071
Additional Details : Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
Fülllösung für pH- und ORP-Elektroden, die 3.5 M KCl enthält, speziell für Doppeldiaphragma-Elektroden und 3.5 M KCl + AgCl speziell für Einzeldiaphrag-Elektroden- Praktische 30 ml Flaschen
- Deutlich markierte Flasche mit Verfallsdatum und Chargennummer
- Vier 30 ml 3.5-M-KCl-Flaschen- (+ AgCl für Einzeldiaphragma)-Elektrolytlösung, die eine optimale Messleistung von Ihrer pH- oder ORP-Elektrode mit einem Diaphragma gewährleistet.
Spezifikation
30 ml | |
Elektrolytlösung | |
Einzeln |
3.5 M Kcl + AgCl | |
Elektrolyt | |
4er-Packung |