Learn More
Elektrolyt-KCl gesättigt mit AgCl, Mettler Toledo™
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Farblos |
| Beschreibung | Elektrol. 3 mol/l KCl Sauerstoff-AgCl, 6x250 ml |
| Verpackung | 6 x 250 ml |
| pH-Bereich | 6 |
| Menge | 250 ml |
| Form | Flüssig |