Learn More
Mettler Toledo™ Innen-Elektrolyt 50mL fuer Stickoxid-Elektrode
Artikelnummer. 12792803 Alle ansehen Mettler Toledo Produkte
Click to view available options
Menge:
50 ml
Packungsgröße:
50 Milliliter
Artikelnummer. 12792803
Marke: Mettler Toledo™ 51340037
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Für gasempfindliche Stickstoffoxid-Elektroden.
  • Menge: 50 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Farblos
Beschreibung Elektrolyt f. Stickoxide NOx, 25 ml
Zur Verwendung mit (Geräte) Gasempfindliche Stickstoffoxid-Elektroden
Art der Fülllösung Elektrolyt
Verpackung 25 mL
Menge 50 ml