Learn More
Mettler Toledo™ Elektrolyt für Iodid ISE
Artikelnummer. 11987721 Alle ansehen Mettler Toledo Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
20 mL
Packungsgröße:
20 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11987721 20 mL 20 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11987721 Lieferant Mettler Toledo™ Lieferanten-Nr. 51107898
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Spezifikation
Beschreibung Elektrolyt für Iodid-ISE, 20 ml
Art der Fülllösung Elektrolyt
Verpackung 20 mL
Menge 20 mL