Learn More
Regenerationslösung für Elektroden
Artikelnummer. 11957755
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 ml
Packungsgröße:
100 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11957755 100 ml 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11957755 Lieferant Chem-Lab Lieferanten-Nr. CL0218370100
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Stellen Sie eine Elektrode wieder her, die anfängt, eine schlechte Leistung zu erbringen. Die Regenerationslösung für Elektroden, Chem-Lab, ist eine Ammoniumwasserstoff-Difluorid-Lösung, die zur Regeneration der pH-empfindlichen Glasmembran einer Elektrode beitragen kann.
Im Laufe der Zeit zeigen Elektroden möglicherweise eine zu lange Reaktionszeit an, selbst wenn sie sorgfältig behandelt und ordnungsgemäß gelagert wurden. In solchen Fällen kann die Elektrode durch Eintauchen in eine Ammoniumbifluorid-Regenerationslösung reaktiviert werden. Die Lösung legt durch Abätzen einer sehr dünne Schicht der Glasmembran eine frische Oberfläche frei.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ammoniumhydrogendifluorid
CAS 1341-49-7
Siedepunkt Siedepunkt: 100 °C
Farbe Farblos
Dichte 1.00 g/ml
Zur Verwendung mit (Geräte) Glaselektroden
Physikalische Form Flüssig
Menge 100 ml
Summenformel F2H5N
Geruch Geruchsneutral
MDL-Nummer MFCD00012018
Verpackung Flasche
Löslichkeitsinformationen Mischbarkeit mit Wasser: Vollständig mischbar
InChI-Schlüssel KVBCYCWRDBDGBG-UHFFFAOYSA-N
SMILES N.F.F
IUPAC-Name Amindihydrofluorid
Molekulargewicht (g/mol) 57.04
Formelmasse 57.04 g/mol
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Regenerierungslösung für Elektroden
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen