Learn More
Edulab Stromkreis-Set
Artikelnummer. 30280281
Ansicht ändern
Click to view available options
Produkttyp:
Elektronik-Kit
Packungsgröße:
1 Set
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttyp Packungsgröße
30280281 Elektronik-Kit 1 Set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30280281 Lieferant Edulab Lieferanten-Nr. VTT12303425
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Eine kostengünstige und flexible DuraLab Ein Bausatz, der als alternativer Ansatz für Schüleruntersuchungen einfacher Stromkreise konzipiert wurde.
  • Beinhaltet Einzelkomponenten wie Schalter, Rheostate und Lampenfassungen, die auf separaten Kunststoffplatten mit 4-mm-Sockeln montiert sind.
  • Die Paneele können mit 4 mm langen, stapelbaren Anschlussdrähten zu Stromkreisen verbunden werden.
  • Unterstützt die Vermittlung grundlegender Schaltungskonzepte auf der Stufe 2 der Grundschule und erweitert diese auf Anwendungen in der Stufe 3 der Sekundarstufe.
  • Hilft Schülern, elektrische Prinzipien durch praktische Untersuchungen zu erforschen.
  • Lieferung in zwei Styroporschalen zur einfachen Organisation und Aufbewahrung
Spezifikation
Produkttyp Elektronik-Kit
Zur Verwendung mit (Geräte) Inklusive
Länge (angloamerikanisch) 17,67 in.
Länge (metrisch) 44.9 cm
Material Metall, Kunststoff
Spannung 9 V