Learn More
WLD Tec™ Elektrischer Sterilisator Sterimax
Artikelnummer. 11794159
Ansicht ändern
Click to view available options
Abmessungen (L x B x H):
139 x 175 x 129 mm
169 x 175 x 129 mm
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B x H) Packungsgröße
11794159 139 x 175 x 129 mm 1 Stück
11724169 169 x 175 x 129 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11794159 Lieferant WLD Tec™ Lieferanten-Nr. 5.001.000
Bringen Sie Ihre Forschung im Bereich erneuerbare Energien voran
Verwenden Sie den Aktionscode 28029
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Schneller, effizienter und flammenloser Infrarot-Ösensterilisator. Der WLD Tec™ Sterimax Infrarot-Sterilisator ist ideal für den Einsatz in allen Arten von Labors geeignet.
7 Winkeleinstellungen
Spezifikation
Außentiefe (metrisch) 139 mm
Tiefe (metrisch) Kammer 118 mm
Abmessungen (L x B) 139 x 175 mm
Durchmesser (metrisch) Kammer 15 mm
Außenhöhe (metrisch) 129 mm
Länge (metrisch) 139 mm
Modell Kurze Version
Produkttyp Infrarotsterilisator
Temperatur (metrisch) 900 bis 950 °C
Gewicht (metrisch) 0,96 kg
Eigenschaften 7 Winkeleinstellungen
Enthält Impföse und Halterung, Tablett für 3 Instrumente, Schraubendreher, Bedienungsanleitung, 2 Jahr Garantie (außer Verschleißteile)
Menge Je 1
Spannung 230 V
Wirkleistung 160 W
Außenbreite (metrisch) 175 mm
Abmessungen (L x B x H) 139 x 175 x 129 mm