Learn More
WLD Tec™ Elektrischer Sterilisator Sterimax
Artikelnummer. 11724169
Ansicht ändern
Click to view available options
Abmessungen (L x B x H):
139 x 175 x 129 mm
169 x 175 x 129 mm
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B x H) unitSize
11724169 169 x 175 x 129 mm 1 Stück
11794159 139 x 175 x 129 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11724169 Lieferant WLD Tec™ Lieferanten-Nr. 5.101.000
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Schneller, effizienter und flammenloser Infrarot-Ösensterilisator. Der WLD Tec™ Sterimax Infrarot-Sterilisator ist ideal für den Einsatz in allen Arten von Labors geeignet.
7 Winkeleinstellungen
Spezifikation
Außentiefe (metrisch) 169 mm
Tiefe (metrisch) Kammer 161 mm
Abmessungen (L x B) 169 x 175 mm
Durchmesser (metrisch) Kammer 20 mm
Außenhöhe (metrisch) 129 mm
Länge (metrisch) 169 mm
Modell Lange Version
Produkttyp Infrarotsterilisator
Temperatur (metrisch) 900 bis 950 °C
Gewicht (metrisch) 1,06 kg
Eigenschaften 7 Winkeleinstellungen
Enthält Impföse und Halterung, Tablett für 3 Instrumente, Schraubendreher, Bedienungsanleitung, 2 Jahr Garantie (außer Verschleißteile)
Menge Je 1
Spannung 230 V
Wirkleistung 225 W
Außenbreite (metrisch) 175 mm
Abmessungen (L x B x H) 169 x 175 x 129 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.