Learn More
Eldecalcitol-d6, MedChemExpress
Artikelnummer. 16402009
Encompass
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
16402009 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 16402009 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYA0020S1mg
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
MedChemExpress Eldecalcitol-d6 is the deuterium labeled Eldecalcitol. Eldecalcitol is an orally active analogue of active vitamin D used in the treatment of osteoporosis.
Eldecalcitol-d6 is the deuterium labeled Eldecalcitol. Eldecalcitol is an orally active analogue of active vitamin D used in the treatment of osteoporosis.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Eldecalcitol-d6
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Physikalische Form Solid
Summenformel C30H44D6O5
Farbe White
Löslichkeitsinformationen DMSO : 25 mg/mL (50.33 mM; Need ultrasonic)
SMILES C=C1[C@@H](O)[C@H](OCCCO)[C@H](O)C/C1=C/C=C2CCC[C@@]3(C)[C@@]\2([H])CC[C@@H]3[C@@H](CCCC(O)(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])C
Industry Type Neuroscience-Neuromodulation
Molekulargewicht (g/mol) 496.75
Menge 1 mg
Formelmasse 496.75
Reinheit (%) 99.26%
Güte Research