Beschreibung
- Ein einmaliger, antistatischer Hygienekittel bietet dem Nutzer einen vollständigen Körperschutz
- Schützt vor aktivitätsbedingten Verschmutzungen und Kontaminationen
- Mikroporöse Polyethylenauskleidung ist bequem und wasserdicht
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Hygienekittel |
| Größe | 2XL |
| Geschlecht | Unisex |
| Material | Polypropylen, Polyethylen, Mikroporöses Polyethylen-Laminat |
| Farbe | Weiß |
| Verschlusstyp | Reißverschluss |
| Stulpenform | Elastisch |
| Einwegprodukt | Einmalgebrauch |
| Sterilität | Unsteril |
| Anzahl Taschen | Keine |
| Mehr anzeigen |