Learn More
Kolmi Hopen™ Elastizierter SMS-Mantel mit Kragen und Reißverschluss
Artikelnummer. 17750119 Alle ansehen Medicom Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
L
XL
2XL
3XL
Packungsgröße:
50 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
17750119 XL 50 Stück
17740119 L 50 Stück
17760119 2XL 50 Stück
17770119 3XL 50 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 17750119 Lieferant Kolmi Hopen™ Lieferanten-Nr. 40.507/04
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    137.00 CHF
    126.60 CHF / 50 Stück
    Sparen 10.40 CHF
    7% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die Polyethylen-Folie dieser Kittel ermöglicht es, die Partikelfreisetzung von Fasern am industriellen Arbeitsplatz zu reduzieren.
  • Single use, anti-static hygiene gown provides the user with full body protection
  • Protects against activity related soiling and contamination
  • Microporous, polyethylene lining is comfortable, and waterproof
Spezifikation
Produkttyp Hygiene Gown
Größe XL
Geschlecht Unisex
Material SMS, Polyethylen, Microporous Polyethylene Laminate
Farbe Weiß
Verschlusstyp Reißverschluss
Stulpenform Elastic
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Sterilität Non-sterile
Anzahl Taschen None
Saumtyp Sewn
Zertifizierung/Konformität Manufactured under an ISO 9001 Certified Quality System
Zertifizierungen/Konformität (Europa) ISO 9001, EN 1149-5
Zur Verwendung mit (Anwendung) Category 1 Personal Protective Equipment
Verpackungsart Individual, Bag
Gewicht (metrisch) 65 g/m2
Bauweise Made in China