Learn More
Scientific Industries SI™ ELASTIC BANDS (2)
Zum Befestigen verschiedener Probengefäße an der vertieften Plattform. Scientific Industries SI™ Elastikbänder können Mikrotiterplatten mit Standardgröße und Gefäße bis zu 500 ml aufnehmen.
Marke: Scientific Industries SI™ 568-0001-00
Additional Details : Gewicht : 0.62000kg
Beschreibung
- Sichere Befestigung verschiedener Probengefäße an der vertieften Plattform (15547325)
- Im großen Proben-Set enthalten (Modell H302, 15527325)
- Für Mikrotiterplatten und Gefäße bis zu 500 ml
- Zur Verwendung mit der Vortex-Genie 2 -Mischer-Produktfamilie und mit dem Vortex-Genie Pulse
Spezifikation
Vortex-Genie 2 Mischer, Vortex-Genie Pulse | |
Versenkte Plattform (15547325) |