Learn More
Thermo Scientific™ Elastase-Inhibitor II
Artikelnummer. 15487009
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
5 Milligramm
Artikelnummer. 15487009
Marke: Thermo Scientific™ J65641.MA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Ein potenter irreversibler Inhibitor der humanen Neutrophilen-Elastase
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Menge 10 mg
Beschreibung Weiß
Inhalt und Lagerung -30°bis -10 °C
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ein potenter irreversibler Inhibitor der humanen Neutrophilen-Elastase
Summenformel C20H31ClN4O7
Formelmasse 474,90g/mol
Synonym HNE-Hemmer; MeOSuc-AAPA-CMK
Empfindlichkeit Feuchtigkeitsempfindlich
Löslichkeit Löslich in Methanol oder DMSO
Produkttyp Signaltransduktionsreagenz
Form Fest