missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
R&D Systems™ Elacridar hydrochloride
Beschreibung
P-glycoprotein (P-gp/ABCG1) inhibitor. Blocks P-gp-mediated multidrug resistance (MDR) of the cytotoxic drugs doxorubicin (Cat. No. 2252) and vincristine (Cat. No. 1257) in CHRC5 cells. Also inhibits breast cancer resistance protein (BCRP/ABCG2). Orally active.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Elacridar hydrochloride |
| CAS | 143851-98-3 |
| Menge | 10 mg |
| Produktlinie | Tocris |
| Summenformel | C34H34ClN3O5 |
| Formelmasse | 600.1 |
| Reinheit | >98% |
| Molekulargewicht | 600.112 |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?