Learn More
Chemsplash Eka Overall (steril und bestrahlt)
Artikelnummer. 30058261
Change view
Click to view available options
Größe:
S
M
L
XL
2XL
3XL
Packungsgröße:
25 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe unitSize
30058261 S 25 Stück
30058246 M 25 Stück
30058139 L 25 Stück
30058196 XL 25 Stück
30058394 2XL 25 Stück
30058312 3XL 25 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 30058261 Lieferant Chemsplash Lieferanten-Nr. 2765.400.004
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Der Einweg-Schutzanzug Eka 55 (55 g/m²) verfügt über einen elastischen Rücken, eine Kapuze, Bündchen und Knöchel sowie eine Klebelasche für zusätzlichen Schutz.
Chemsplash Eka 55 Einweg-Schutzanzug
  • 55 g/m² mikroporöses Laminatgewebe
  • Elastische dreiteilige Kapuze, Rückenpartie und Bündchen
  • Zwei-Wege-Reißverschluss und selbstklebende Reißverschlussabdeckung
  • Elastische Knöchel
  • Silikon-, latexfrei und PFAS-frei
  • Fusselfreier Stoff und Anti-Static
  • Entspricht ISO Reinraum 14644-1:2015 Reinraumklasse 5-9
  • Erhältlich in den Größen 4-6XL (Artikelnummern 2756, 2757 und 2758)
Beschreibung: Die Chemsplash Der Einweg-Schutzanzug Eka 55 besteht aus 55 g/m² mikroporösem, laminiertem, fusselfreiem Gewebe. Dieser Cat III Typ 5B/6B Overall bietet ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis für Anwendungen, bei denen der Anzug nicht über längere Zeiträume getragen wird, aber dennoch ein hoher Schutz vor Spritzern flüssiger Chemikalien erforderlich ist. Es verfügt über einen elastischen Rücken, eine Kapuze, Bündchen und Knöchelbündchen sowie eine selbstklebende Abdeckklappe für zusätzliche Abdichtung. Chemsplash Öko-Stoff ist Anti-Static entspricht EN1149-5:2008 und ist fusselfrei, wodurch es sich ideal für Umgebungen eignet, die frei von Textilfasern bleiben müssen.
Spezifikation
Größe S
Geschlecht Unisex
Material Mikroporöses Verbundgewebe
Farbe Weiß
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Verschlusstyp Binder
Sterilität Steril
Widerstand Flüssig
Latexfrei Ja
Anzahl Taschen Keine
Cleanroom Class Klasse 100-100.000 (ISO 5-8)