Learn More
EIF3M Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
133.80 CHF - 381.34 CHF
Spezifikation
Antigen EIF3M
Konzentration 0.13 mg/mL
Anwendungen Immunoprecipitation, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16848493
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
11423-1-AP-20UL
20 μL
133.80 CHF
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 08-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16838493
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
11423-1-AP-150UL
150 μL
381.34 CHF
150 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 08-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
This gene encodes a protein that is part of the eurkaryotic translation initiation factor 3 complete (eIF-3) required for protein synthesis. Elevated levels of the encoded protein are present in cancer cell lines. Inactivation of the encoded protein has been shown to interfere with translation of herpes virus mRNAs by preventing the association of mRNAs with the ribosomes. A pseudogene of this gene is located on the X chromosome.
Spezifikation
Spezifikation
EIF3M
Immunoprecipitation, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human, Mouse, Rat
Q7L2H7, Q99JX4
10480, 295975, 98221
EIF3M Fusion Protein Ag1994
Primary
-20°C
EIF3M
0.13 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
B5, EIF3M, Fetal lung protein B5, GA17, hfl B5, HFLB5, PCID1, PNAS 125
EIF3M
IgG
Antigen Affinity Chromatography