Learn More
EIF3L Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
133.80 CHF - 381.34 CHF
Spezifikation
Antigen EIF3L
Konzentration 0.4 mg/mL
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16838593
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
11482-1-AP-20UL
20 μL
133.80 CHF
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 08-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16828593
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
11482-1-AP-150UL
150 μL
381.34 CHF
150 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 08-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
The initiation of protein synthesis in eukaryotic cells is regulated by interactions between protein initiation factors and RNA molecules. Eukaryotic initiation factors (eIFs) are utilized in a sequence of reactions that lead to 80S ribosomal assembly and, ultimately, translation. The eukaryotic initiation factor-3 (eIF3) scaffolding structure is the largest of the eIF complexes and includes eIF3alpha, eIF3beta, eIF3delta, eIF3gamma, eIF3eta, eIF3epsilon, eIF3theta and eIF3zeta, all of which function to control the assembly of the 40S ribosomal subunit. Association of eIF3 proteins with the 40S ribosomal subunit stabilizes eIF2-GTP-Met-tRNAiMet complex association and mRNA binding, and promotes dissociation of 80S ribosomes into 40S and 60S subunits, thereby promoting the assembly of the pre-initiation complex. Overexpression of eIF3 proteins is common in several cancers, suggesting a role for eIF3 proteins in tumorigenesis.
Spezifikation
Spezifikation
EIF3L
Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Mouse, Human, Rat
Q8QZY1, Q9Y262
223691, 300069, 51386
EIF3L Fusion Protein Ag1974
Primary
-20°C
EIF3L
0.4 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
EIF3EIP, EIF3L, EIF3S11, EIF3S6IP, HSPC021, HSPC025, MSTP005
EIF3L
IgG
Antigen Affinity Chromatography