Learn More
EID1 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
133.80 CHF - 381.34 CHF
Spezifikation
Antigen EID1
Konzentration 0.13 mg/mL
Anwendungen Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16839013
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
11734-1-AP-20UL
20 μL
133.80 CHF
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 16-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16829013
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
11734-1-AP-150UL
150 μL
381.34 CHF
150 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 16-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
E1A-like inhibitor of differentiation-1 (EID-1), an acetyltransferase enzyme, binds both the retinoblastoma protein (Rb), a regulator of cell cycle and tissue specific transcription, and the adenovirus E1A-associated cellular p300 transcriptional co-activator protein. EID-1 inhibits cellular differentiation by blocking the histone acetyltransferase activity of p300. EID-1 also acetylates both histones and non-histone proteins such as NCOA3 co-activator. By acetylating histones, EID-1 gives a specific tag for transcriptional activation. In addition to binding Rb and p300, EID-1 also binds to phosphorylated CREB protein, mediating cAMP gene regulation. EID-1 augments the activity of phosphorylated CREB and activates transcription of cAMP responsive genes as a co-activator.
Spezifikation
Spezifikation
EID1
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human, Mouse
Q9DCR4, Q9Y6B2
23741, 58521
EID1 Fusion Protein Ag2336
Primary
-20°C
EID1
0.13 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
21 kDa pRb associated protein, C15orf3, CRI1, EID 1, EID1, IRO45620, PNAS 22, PTD014, RBP21
Eid1
IgG
Antigen Affinity Chromatography