Learn More
EGTA, TRC
Artikelnummer. 30011043
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
100 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30011043 1 g 1 Gramm
30012758 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30011043 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCE4401501G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 13-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 67-42-5
Summenformel C14 H24 N2 O10
Molekulargewicht (g/mol) 380.35
Synonym EGTA, 2,2'-Ethylenedioxybis(ethylamine)-N,N,N',N'-tetraacetic Acid, 3,12-Bis(carboxymethyl)-6,9-dioxa-3,12-diazatetradecanedioic Acid, 3,6-Dioxaoctane-1,8-diamine-N,N,N',N'-tetraacetic Acid, Chelest GEA, EBONTA, EDGA, EGTA, Egtazic Acid, Ethylene Glycol Bis(2-aminoethyl Ether)-N,N,N',N'-tetraacetic Acid, Ethylene Glycol Bis(β-aminoethyl Ether)-N,N,N',N'-tetraacetic Acid, GEDTA, NSC 615010, O,O'-Bis(2-aminoethyl)ethylene Glycol-N,N,N',N'-tetraacetic Acid, [Ethylenebis(oxyethylenenitrilo)]tetraacetic Acid, [Ethylenebis(oxyethylenenitrilo)]tetraacetic Acid
IUPAC-Name 2-[2-[2-[2-[bis(Carboxymethyl)amino]ethoxy]ethoxy]ethyl-(carboxymethyl)amino]essigsäure
SMILES OC(=O)CN(CCOCCOCCN(CC(=O)O)CC(=O)O)CC(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,2-Bis(2-aminoethoxyethane)-N,N,N',N'-tetraacetic Acid
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C14H24N2O10/c17-11(18)7-15(8-12(19)20)1-3-25-5-6-26-4-2-16(9-13(21)22)10-14(23)24/h1-10H2,(H,17,18)(H,19,20)(H,21,22)(H,23,24)
Formelmasse 380.1431