Learn More
R&D Systems™ EGTA
Artikelnummer. 18015492
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18015492 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18015492 Lieferant R&D Systems™ Lieferanten-Nr. 2807/1G
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    109.00 CHF
    102.90 CHF / 1 Gramm
    Sparen 6.10 CHF
    5% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 29-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
A Tocris product, part of R&D Systems. Calcium chelating agent
Calcium chelator; protects against cell death caused by nitric oxide-induced calcium influx into nerve cells.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material EGTA
CAS 67-42-5
Menge 1 g
Produktlinie Tocris
Summenformel C14H24N2O10
Formelmasse 380.35
Reinheit >98%
Molekulargewicht 380.35