Learn More
Melford EGTA
Artikelnummer. 30018261
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30018261 50 g 50 Gramm
30018260 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30018261 Lieferant Melford Lieferanten-Nr. E5706050.0
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Das Produkt wird in der Regel innerhalb von 24 Stunden versandt. Nur für Forschungszwecke oder die Weiterverarbeitung, nicht für Lebensmittel oder Arzneimittel.
  • CAS-Nummer: 67-42-5
  • Molekularformel: C 14 H 24 N 2 O 10
  • Molekulargewicht: 380,35
Spezifikation
CAS 67-42-5
Hinweise zur Reinheitsqualität Molekularbiologische Qualität
Summenformel C14H24N2O10
Menge 50 g