Learn More
Melford EGTA 0,5M Lösung pH 8,0
Artikelnummer. 30018249
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 ml
Packungsgröße:
50 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30018249 50 ml 50 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30018249 Lieferant Melford Lieferanten-Nr. E1410050.0
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 05-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Das Produkt wird in der Regel innerhalb von 24 Stunden versandt. Nur für Forschungszwecke oder die Weiterverarbeitung, nicht für Lebensmittel oder Arzneimittel.
  • Löslich in: Wasser
  • Lagerort: 2-8 °C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material EGTA 0.5 M Solution pH 8.0
CAS 67-42-5, 7732-18-5
Menge 50 ml