Learn More
Abnova™ EGFL7 Recombinant Protein
Human EGFL7 full-length ORF recombinant protein with GST-tag at N-terminal
361.00 CHF - 547.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer AAH12377.1
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer
Gen-ID (Entrez) 51162
Molekulargewicht 53.24
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16119722
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00051162-P01.10UG
10 ug
361.00 CHF
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 30-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16129722
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00051162-P01.25UG
25 ug
547.00 CHF
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 30-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Theoretical MW (kDa): 53.24
  • Preparation method: In vitro wheat germ expression system
  • Purification: Glutathione Sepharose 4 fast flow
  • Storage buffer: 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer
Best use within three months from the date of receipt of this protein.
ELISA, Western Blotting (Recombinant Protein), Antibody Production, Protein Array
Spezifikation
Spezifikation
AAH12377.1
50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer
53.24
8
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
Wheat Germ (in vitro)
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
EGFL7
Human
Recombinant
Solution
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
51162
EGFL7 (Human) Recombinant Protein (P01)
In vitro wheat germ expression system
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
YRPGRRVCAVRAHGDPVSESFVQRVYQPFLTTCDGHRACSTYRTIYRTAYRRSPGLAPARPRYACCPGWKRTSGLPGACGAAICQPPCRNGGSCVQPGRCRCPAGWRGDTCQSDVDERSARRGGCPQRCINTAGSYWCQCWEGHSLSADGTLCVPKGGPPRVAPNPTGVDSAMKEEVQRLQSRVDLLEEKLQLVLAPLHSLASQALEHGLPDPGSLLVHSFQQLGRIDSLSEQISFLEEQLGSCSCKKDS
MGC111117/RP11-251M1.2/VE-STATIN/ZNEU1
EGFL7