Learn More
Gibco™ EfficientFeed™ B+ AGT™ -Supplement
Artikelnummer. 17102504
Change view
Click to view available options
Menge:
1 L
10 L
100 l
Packungsgröße:
1 Liter
10 Liter
100 Liter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17102504 1 L 1 Liter
17112504 10 L 10 Liter
17192494 100 l 100 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17102504 Lieferant Gibco™ Lieferanten-Nr. A2503004
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Trockenformat, Einzelteil-Supplement zur Fed-Batch-Zugabe zu Kulturen mit mehreren Zelllinien zur Unterstützung der Prozessentwicklung und Maximierung der Bioreaktor-Nutzung
Gibco™ EfficientFeed™ B+ (Plus) AGT™ Supplement ist eine einteilige Ergänzung im Trockenformat für die Fed-Batch-Zugabe zur Kultur mehrerer Zelllinien, die bei der Prozessentwicklung und Maximierung der Bioreaktor-Auslastung behilflich ist.
Im Vergleich zur Original CHO CD EfficientFeed™ B AGT™ Nährstoffergänzung enthält EfficientFeed™ B+ Supplement Bestandteile, die einzigartig kombiniert sind, um eine einfachere einteilige pH-neutrale Rekonstitution zu ermöglichen, sowie die Fähigkeit zur Superkonzentration des Supplements von 52,7 g/l (1x) auf 158,1 g/l (3x), um die Produktverdünnung zu verringern oder die Titer bei Bedarf durch zusätzliche Fütterung zu erhöhen. Das Produkt enthält keine Stoffe tierischen Ursprungs, und die chemisch definierte Formulierung enthält keine Proteine, Hydrolysate oder Komponenten unvollständig definierter Zusammensetzung.
Welches EfficientFeed™ + Supplement sollten Sie wählen?
Erwägen Sie EfficientFeed™ B+ AGT™ Supplement in folgenden Fällen:
  • Sie haben in der Vergangenheit CHO CD EfficientFeed™ B Supplement verwendet und möchten die einfacheren Rekonstitutions- und Superkonzentrationsvorteile der neuen Technologie zur Bereitstellung wichtiger Komponenten ausprobieren
  • Sie verwenden derzeit CD CHO als Basiszellwachstumsmedium
Erwägen Sie CD EfficientFeed™ A+ AGT™ Supplement in folgenden Fällen:
  • Sie haben in der Vergangenheit CHO CD EfficientFeed™ A Supplement verwendet und möchten die einfacheren Rekonstitutions- und Superkonzentrationsvorteile der neuen Technologie zur Bereitstellung wichtiger Komponenten ausprobieren
  • Sie verwenden derzeit CD OptiCHO™ als Basiszellwachstumsmedium
Erwägen Sie CD EfficientFeed™ C+ AGT™ Supplement in folgenden Fällen:
  • Sie haben in der Vergangenheit CD EfficientFeed™ C Supplement verwendet und möchten die einfacheren Rekonstitutions- und Superkonzentrationsvorteile der neuen Technologie zur Bereitstellung wichtiger Komponenten ausprobieren
  • Sie wollen eine höhere Produktivität in von GS CHO, CHO-K1 & CHO-S™ abgeleiteten Zelllinien
  • Sie verwenden derzeit CD FortiCHO™ als Basiszellwachstumsmedium
  • Sie verwenden ein Basismedium mit mehr als 6 g/l Glukose oder einem Hydrolysat am Tag 0
Erhöhte Titer
Als Komplettnährmedium haben EfficientFeed™ + Supplemente gezeigt, dass sie bei 1x Konzentration im Vergleich zur Batch-Kultur einen mehrfachen Anstieg der Titer erzielen. Sie sind daher ein ausgezeichneter Ausgangspunkt für die Prozessentwicklung. Die Flexibilität zur weiteren Erhöhung der Titer wird durch die Möglichkeit zur Superkonzentration des Produkts durch die Rekonstituierung mit weniger Wasser verbessert, um bis zu 158 g/l an Nährstoffen zu liefern (siehe Abbildung).
Maximierung der Bioreaktor-Auslastung
Haben Sie sich jemals gewünscht, zu Beginn eines Bioreaktordurchlaufs mehr Arbeitsvolumen zu haben, um mehr Protein zu produzieren, aber Sie brauchten zu viel Platz für das Fütterungsvolumen, um Ihr optimales Ziel zu erreichen? Haben Sie schon einmal darüber nachgedacht, dass Sie mit etwas mehr Spielraum bei der Fütterung eine neue Titerhöhe bei einem Prozess erreichen und vielleicht sogar die Anzahl der jährlich erforderlichen Bioreaktordurchläufe reduzieren könnten? In beiden Fällen ist es wichtig, dass Sie die Flexibilität haben, Ihre Futterzusätze zu superkonzentrieren, um eine geringere Produktverdünnung, mehr Platz für eine zusätzliche Fütterung und/oder ein größeres Arbeitsvolumen für den Start zu erhalten (siehe Abbildung). Tatsächlich können Sie die Auslastung Ihres Bioreaktors um etwa 20 % steigern, wenn Sie die einzigartige Möglichkeit zur Superkonzentration dieses EfficientFeed B+ Produkts nutzen.
Vereinfachte Handhabung zur Reduzierung von Risiken bei der Skalierung
Die Möglichkeit der Hochskalierung in einem AGT™ Trockenformat erleichtert die Handhabung und Lagerung in der Produktion und anderen Bioprozesseinstellungen. Weniger Teile und Schritte bei der Rekonstitution bedeuten weniger Möglichkeiten für Anwenderfehler. Darüber hinaus kann die Möglichkeit, dieses Nährmedium, selbst wenn es superkonzentriert ist, für die Dauer eines Bioreaktordurchlaufs bei Raumtemperatur und im Dunkeln zu lagern, das Risiko einer Kontamination während der Anschlüsse an das geschlossene System verringern, indem die Anzahl der Anschlüsse an den Bioreaktor auf einen reduziert wird.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Im Kühlschrank lagern (2 – 8 °C).Vor Licht und Feuchtigkeit schützen.
Zelllinie CHO DG44, CHO, CHO-S, cGMP Banked, CHO-S, CHO-K1
Klassifikation Ohne Stoffe tierischen Ursprungs, Chemisch definiert, Protein-frei, Serum-frei
Konzentration 1 X
Form Pulver (AGT)
Produkttyp Nährstoffsupplement
Format Securitainer
Produktlinie EfficientFeed
Menge 1 L