missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
EED Antibody, Alexa Fluor™ 750, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP2-81819AF750
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
EED Polyclonal antibody specifically detects EED in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunofluorescence
Spezifikation
| EED | |
| Polyclonal | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Rabbit | |
| Peptide affinity purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat | |
| Purified |
| Western Blot, ELISA, Immunofluorescence | |
| Alexa Fluor 750 | |
| embryonic ectoderm development, HEED, polycomb protein EED, WAIT1, WAIT-1, WD protein associating with integrin cytoplasmic tails 1 | |
| EED antibody was raised against an 18 amino acid synthetic peptide near the amino terminus of human EED. The immunogen is located within amino acids 30 - 80 of EED. Amino Acid Squence: ESGTNTERPDTPTNTPNA | |
| 0.1 mL | |
| DNA replication Transcription Translation and Splicing | |
| 8726 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur