Learn More
Melford EDTA-freie Säure
Artikelnummer. 30018262
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
Packungsgröße:
500 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30018262 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30018262 Lieferant Melford Lieferanten-Nr. E58100500.0
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 28-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Das Produkt wird in der Regel innerhalb von 24 Stunden versandt. Nur für Forschungszwecke oder die Weiterverarbeitung, nicht für Lebensmittel oder Arzneimittel.
Substanzname: EDTA
CAS-Nummer: 60-00-4
Molekularformel: C10H16N2O8
Molekulargewicht: 292,24
Chemische Reinheit: > 99%
Löslich in: Wasser
Bei Raumtemperatur lagern.
Spezifikation
CAS 60-00-4
Summenformel C10H16N2O8
Menge 500 g