Learn More
EDTA-Dinatriumsalzlösung, volumetrisch, 0,05 M EDTA-Na2, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15683520 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
500 ml
2.5 L
Packungsgröße:
2.50 Liter
500 Milliliter
Artikelnummer. 15683520
Marke: Honeywell-Fluka 3188922.5L
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Volumetrisch, 0,05 M EDTA-Na2
Honeywell's hochwertige Titrationsprodukte decken den gesamten Titrationsablauf ab und umfassen:
  • Lösungen für die volumetrische Titration (Säuren, Basen oder Salze:
  • Puffer, die als Konzentrate oder gebrauchsfertig erhältlich sind
  • Reagenzien für die Komplexometrie:
    • Aminopolycarbonsäuren (EDTA/NTA-Analoga)
    • Maskierungsmittel
  • Indikatoren für volumetrische und komplexometrische Titrationen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 139-33-3, 7732-18-5
Summenformel C10H14N2Na2O8
Molekulargewicht (g/mol) 336.21
MDL-Nummer MFCD00070672,MFCD00003541,MFCD00070672,MFCD00150037
InChI-Schlüssel ZGTMUACCHSMWAC-UHFFFAOYSA-L
Synonym ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt, edta na2, disodium 2-2-bis carboxymethyl amino ethyl-carboxymethyl amino acetic acid
PubChem CID 57339238
ChEBI CHEBI:64734
SMILES [Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material EDTA disodium salt solution
Namenshinweis Volumetric, 0.05 M EDTA-Na2
CAS Min. % ≥90.0000%, ≥1.0000%
CAS Max. % ≤100.0000%, <5.0000%
Menge 2.5 L
Strukturformel [-CH2N(CH2CO2Na)CH2CO2H]2
Beilstein 3822669
IUPAC-Name Dinatrium 2-({2-[(carboxylatomethyl)(carboxymethyl)amino]ethyl}(carboxymethyl)amino)acetat
Formelmasse 372.24
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0.05 M EDTA-Na2
Verpackung Poly-Flasche
Dichte 1.01 g/mL at 25 °C
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.