Learn More
EDTA-Dinatriumsalz, Dihydrat, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reagenz, J.T.Baker™
Qualitativ hochwertige Chemikalien für den Einsatz im Labor und in der Industrie
498.00 CHF - 1785.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 6381-92-6
Fórmula molecular C10H18N2Na2O10
Peso molecular (g/mol) 372.24
Número MDL MFCD00150037,MFCD00003541
Clave InChI OVBJJZOQPCKUOR-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo EDTA Dikaliumsalz, cal-ex Entkalker, Pufferlösung, pH10.00, sodium di ethylenediamine Tetraacetatdihydrat, Ethylendiamin-Tetraessigsäure, Dinatriumsalzdihydrat, Ethylendiamin-Tetraessigsäure, Dinatriumsalz, Standardlösung, Natrium di Ethylendiamin Tetraacetat-Standardlösung, Ethylenedinitrilo-Tetraessigsäure-Dinatrium, Dihydrat, Reagenz, ACSMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 44120005
SMILES O.O.[Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Cantidad Envase Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Cantidad Envase Preis Menge & Verfügbarkeit  
15548494
Unterlagen ansehen
Avantor J.T.Baker
8993-01
500 g Poly-Flasche
498.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 02-10-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15558494
Unterlagen ansehen
Avantor J.T.Baker
8993-05
2.5 kg Poly-Flasche
1785.00 CHF
2.50 Kilogramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 23-10-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
    Pharmazeutische Chemikalien in großen Mengen
Spezifikation
Mehr anzeigen
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
EDTA-Dinatriumsalz, Dihydrat, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reagenz, J.T.Baker™