Learn More
EDTA Dinatriumsalz in wässriger Lösung, BAKER ANALYZED™, J.T. Baker™
Artikelnummer. 15548424 Alle ansehen J.T.Baker Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 L
Packungsgröße:
1 Liter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15548424 1 L 1 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15548424 Lieferant JT Baker Lieferanten-Nr. 7613.1000
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Laborreagenzien
  • Molarität: 0,0099 bis 0,0101
Spezifikation
CAS 139-33-3
Verpackung Kunststoffflasche
Summenformel C10H14N2Na2O8
MDL-Nummer MFCD00070672,MFCD00003541,MFCD00070672,MFCD00150037
Menge 1 L
Synonym Edetic acid disodium salt, Disodium dihydrogen ethylenediaminetetraacetate, Ethylenediaminetetra-acetic acid disodium salt, Idranal III, Kestranal™ 2 S, Ethylenedinitrilotetra-acetic acid disodium salt
InChI-Schlüssel ZGTMUACCHSMWAC-UHFFFAOYSA-L
SMILES [Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
IUPAC-Name Dinatrium 2-({2-[(carboxylatomethyl)(carboxymethyl)amino]ethyl}(carboxymethyl)amino)acetat
Molekulargewicht (g/mol) 336.21
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0,01 mol/L (0,02 N)