Learn More
Melford EDTA Dinatriumsalz
Artikelnummer. 30018258
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
500 g
1 kg
5 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
5 Kilogramm
500 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30018258 5 kg 5 Kilogramm
30018255 1 kg 1 Kilogramm
30018257 500 g 500 Gramm
30018256 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 30018258 Lieferant Melford Lieferanten-Nr. E570205000.0
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 28-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Das Produkt wird in der Regel innerhalb von 24 Stunden versandt. Nur für Forschungszwecke oder die Weiterverarbeitung, nicht für Lebensmittel oder Arzneimittel.
CAS-Nummer: 6381-92-6
Summenformel: C 10 H 14 N 2 O 8 Na 2 2H 2 O
Molekulargewicht: 372,2
Spezifikation
CAS 6381-92-6
Summenformel C10H14N2O8Na2-2H2O
Menge 5 kg