Learn More
Melford EDTA Dinatriumsalz
Artikelnummer. 30018257
Change view
Click to view available options
Menge:
250 g
500 g
1 kg
5 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
5 Kilogramm
500 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30018257 500 g 500 Gramm
30018255 1 kg 1 Kilogramm
30018258 5 kg 5 Kilogramm
30018256 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 30018257 Lieferant Melford Lieferanten-Nr. E57020500.0
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Das Produkt wird in der Regel innerhalb von 24 Stunden versandt. Nur für die Forschung oder weitere Verwendung bei der Herstellung, nicht für die Verwendung als Lebensmittel oder Arzneimittel.
CAS-Nummer: 6381-92-6,
Summenformel: C10 H14 n. g2 O8 Nicht zutreffend2 2ST2 O
Molekulargewicht: 372.2
Spezifikation
CAS 6381-92-6
Summenformel C10H14N2O8Na2-2H2O
Menge 500 g