Learn More
Melford EDTA Disodium Salt
Artikelnummer. 30018256
Click to view available options
Menge:
250 g
500 g
1 kg
5 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
5 Kilogramm
500 Gramm
Artikelnummer. 30018256
Marke: Melford E57020250.0
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Product usually ships within 24 hours. Research or further manufacturing use only, not for food or drug use.
CAS Number: 6381-92-6
Molecular Formula: C10H14N2O8Na2 2H2O
Molecular Weight: 372.2
Spezifikation
CAS 6381-92-6
Summenformel C10H14N2O8Na2-2H2O
Menge 250 g