Learn More
Melford EDTA Dinatriumsalz
Beschreibung
Das Produkt wird in der Regel innerhalb von 24 Stunden versandt. Nur für Forschungszwecke oder die Weiterverarbeitung, nicht für Lebensmittel oder Arzneimittel.
CAS-Nummer: 6381-92-6
Summenformel: C 10 H 14 N 2 O 8 Na 2 2H 2 O
Molekulargewicht: 372,2
Spezifikation
Spezifikation
| CAS | 6381-92-6 |
| Summenformel | C10H14N2O8Na2-2H2O |
| Menge | 1 kg |