Learn More
EDTA-Dikalium-Magnesiumsalz, für die Chelatometrie, ≥98% , Honeywell Fluka™ Artikelnummer.: 15693940
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
EDTA-Dikalium-Magnesiumsalz, für die Chelatometrie, ≥98% , Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15693940 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
100 g, 100 Gramm
Click to view available options
Menge:
100 g
6 x 100 g
50 kg
Packungsgröße:
100 Gramm
50 Kilogramm
6 Stück
Artikelnummer. 15693940
Marke: Honeywell-Fluka 33350100G
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Für die Komplexometrie, ≥ 98 %
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 15708-48-2
Summenformel C10H12K2MgN2O8
Molekulargewicht (g/mol) 390.714
MDL-Nummer MFCD00054450
InChI-Schlüssel MUEOBEUHFKBRJH-UHFFFAOYSA-J
Synonym Dikalium-Magnesium-Ethylendiamintetraacetat, Magnesat2-, n,n'-1,2-Ethanediylbis n-carboxy-.kappa.o methyl glycinato-.kappa.n,.kappa.o 4--, Dikalium, oc-6-21, EDTA Dikalium-Magnesium-Salzmonohydrat, Ethylendiamin-Tetraessigsäure Dikalium-Magnesium-Salz, Ethylendiamin-n,n,n',n'-Tetraessigsäure Dikalium-Magnesium-Salz, EDTA, Dikalium-Magnesiumsalz, Magnesat2-, n,n'-1,2-Ethanediylbis n-carboxy-kappao methylglycinato-Kappan,kappao4 --, Dikalium, oc-6-21, Magnesat2-, n,n'-1,2-Ethanediylbis n-carboxy-kappao methylglycinato-Kappan, kappao4 --, Kalium 1:2 , oc-6-21, Magnesium2+ Dikalium-Ion-Ion4-edta, Dikalium n,n'-ethylenbis n-carboxymethylglycinato4--n,n',o,on,on'-Magnesit 2-
PubChem CID 85061
IUPAC-Name Magnesium; Dikalium; 2-[2-[bis(carboxylatomethyl)amino]ethyl-(carboxylatomethyl)amino]acetat
SMILES C(CN(CC(=O)[O-])CC(=O)[O-])N(CC(=O)[O-])CC(=O)[O-].[Mg+2].[K+].[K+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethylendiamin-Tetraessigsäure Dikalium-Magnesium-Salz
Menge 100 g
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Formelmasse 426.74 mol
Reinheit (%) ≥ 98 %
Produktidentifikator
  • EDTA Dikalium-Magnesiumsalz
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
EDTA-Dikalium-Magnesiumsalz, für die Chelatometrie, ≥98% , Honeywell Fluka™ >