Learn More
EDTA-Dikalium-Magnesiumsalz, Fluka™
Artikelnummer. 15720229 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Change view
Click to view available options
:
Menge: 25 kg; Verpackung: Boxen aus Hartfaserkarton; Gütegrad: Komplexometrische Titration
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
15720229 Menge: 25 kg; Verpackung: Boxen aus Hartfaserkarton; Gütegrad: Komplexometrische Titration
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15720229 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 3335025KG
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Für die Komplexometrie, ≥ 98 %
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Fluka™ Reagenzien von gleichbleibender Reinheit und Präzision
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material EDTA dipotassium magnesium salt
CAS 15708-48-2
Menge 25 kg
Summenformel C10H12K2MgN2O8 · 2H2O
Synonym EDTA-K2Mg
Molekulargewicht (g/mol) 426.74
Reinheit (%) 98%
Verpackung Hartfaserkarton-Boxen