Beschreibung
Der Contec™ Edgeless™ Das Moppsystem ist das sauberste Bodenwischsystem, das für kritische Umgebungen erhältlich ist. Das System ist für die Halbleiter-, Pharma-, Biotech- und Medizinproduktindustrie zur Reinigung von Laborräumen und Prozessbereichen konzipiert. Moppköpfe sind so konzipiert, dass sie den allgemeinen Reinigungsanforderungen gerecht werden. ISO Geeignet für Umgebungen der Klasse 3 oder weniger und in einer Vielzahl von Modellen erhältlich, um unterschiedlichen Reinigungsanforderungen gerecht zu werden. Edgeless™ oder QuickConnect™ Griffe, Rahmen, Adapter und Eimersysteme sind separat erhältlich, um das System zu vervollständigen.
- Die Moppstränge kapseln Flüssigkeiten für maximale Sorption ein und erzeugen im Vergleich zu herkömmlichen Mopps mit Baumwoll- oder Nylonsträngen deutlich geringere Angabekonzentrationen von Partikeln
- Sterilitätsprüfung gemäß AAMI/ISO-Richtlinien auf einem Sterilitätssicherheitsniveau von 10⁻⁶ (Sterilitätszertifikate verfügbar)
- Die Moppköpfe wurden gewaschen und verpackt in einer ISO Reinraum der Klasse 4
- Beständig gegen Chemikalien, Schimmel und Mehltau
- Durch die Schleifen gibt es keine Schnittkanten, was für eine verbesserte Sauberkeit sorgt
- Die Bandenden verbessern die Kontrolle und ermöglichen ein einfaches Wischen um Beine und Räder von Geräten
- Erhältlich in drei Modellen:
- Ursprüngliche Methode
- Strukturiert – verdrillte Litzen für eine bessere Saugfähigkeit
- Langstruktur – hält mehr Flüssigkeit zum Aufwischen größerer Flächen; bis zu 10x mehr als herkömmliche Wischmopps; verfügt über farbige Bandenden zur Flächentrennung, um Kreuzkontaminationen zu minimieren
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Moppkopf |
| Farbcode | Weiß |
| Sterilität | Steril |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Einwegprodukt | Eingeschränkte Verwendung |
| Beschreibung | Randloser Moppkopf |
| Color-coded | Nein |
| Material | Polyester |