Learn More
Hanna Instruments™ EDGE EC KIT 220V
Artikelnummer. 15148239
Ansicht ändern
Click to view available options
Spannung:
220V
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Spannung Packungsgröße
15148239 220V 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15148239 Lieferant Hanna Instruments™ Lieferanten-Nr. HI203002
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2273.25 CHF
    1189.22 CHF / 1 Stück
    Sparen 1084.03 CHF
    47% Rabatt
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Genauigkeit (Salinität) +/-1 % der Messung
Genauigkeit (TDS) +/-1 % der Messung
Kalibrierungsmodi TDS, Salinität, EC
Bereich (Salinität) 0,0 bis 400,0 % NaCl; 0,01 bis 42,00 PSU; 0,0 bis 80,0 g/l
Bereich (TDS) 0,00 bis 14,99 mg/l (ppm); 15,0 bis 149,9 mg/l (ppm); 150 bis 1499 mg/l (ppm); 1,50 bis 14,99 g/l; 15,0
Temperaturkompensation noTC, ATC (-20,0 bis 120,0 °C)
Abmessungen (L x B x H) 202 x 140 x 12,7mm
Gewicht (metrisch) 250 g
Spannung 220V