Beschreibung
- Die vollständig getauchte NBR-Beschichtung hält die Hände beim Umgang mit öligen Teilen und Werkzeugen trocken und komfortabel.
- Die strukturierte Handfläche verbessert die Griffigkeit.
- Das nahtlose Futter ist komfortabel und flexibel.
- Elastische Strickbündchen am Handgelenk sorgen für sicheren Halt
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierungen/Konformität (Europa) | EN 420:2003 + A1:2009; Kategorie II |
| Bauweise | Nahtloser Strick |
| Coating Material | Nitril |
| Farbe | Schwarz, Grau |
| Oberflächenbehandlung außen | Keine Textur |
| Hand | Spezifisch |
| Latex Free | Ja |
| Material | Glasfaser, Polyethylen, Spandex |
| Produkttyp | Tauchbeschichtete Handschuhe |
| Größe | 9 |
| Mehr anzeigen |