Learn More
Ansell EDGE™ 48-707 Schnitt- und abriebfeste Handschuhe
Artikelnummer. 18866155 Alle ansehen Ansell Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
6
7
8
9
10
Packungsgröße:
144 Paare
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
18866155 10 144 Paare
18826155 6 144 Paare
18836155 7 144 Paare
18846155 8 144 Paare
18856155 9 144 Paare
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 18866155 Lieferant Ansell Lieferanten-Nr. 4870710
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1010.10 CHF
    974.53 CHF / 144 Paare
    Sparen 35.57 CHF
    3% Rabatt
Verfügbar ab: 28-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Erschwingliche Schutzhandschuhe, die hervorragenden Grip sowie Schnitt- und Abriebfestigkeit bieten.
  • Fortschrittlicher Schutz: EDGE™ 48-707 Schnitt- und abriebfeste Handschuhe bieten ANSI Schnittstufe A6 und EN 388 ISO Schnittstufe F, die einen sehr hohen Schnittschutz bieten
  • Erhöhter Griff und Geschicklichkeit: Dank ihrer Handflächen-PU-Beschichtung kombinieren diese Schutzhandschuhe guten Griff und Geschicklichkeit und sind für trockene oder leicht ölige Umgebungen geeignet
  • Reduzierte Risiken: Zusätzlich EDGE™ erfüllen 48-707-Handschuhe den Schutz gegen elektrostatische Entladung und verfügen über antistatische Eigenschaften.
  • Zusätzliche Merkmale: Diese grauen Handschutzhandschuhe verfügen außerdem über einen nahtlosen Inneneinsatz und ein gestricktes Handgelenk, die eine sichere Passform für Anwendungen mit hohem Schnittwiderstand gewährleisten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Coating Material Polyurethan
Farbe Schwarz
Cut Resistance Rating Level F
Hand Spezifisch
Latex Free Ja
Material Polyester, Glasfaser, Spandex, Nylon, HPPE
Produkttyp Industrielle Handschuhe
Größe 10