Learn More
Ansell EDGE™ 48-706 Schnittfeste Handschuhe mittlerer Stärke
Artikelnummer. 18862985 Alle ansehen Ansell Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
7
8
9
10
11
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe
18862985 11
18822985 7
18832985 8
18842985 9
18852985 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 18862985 Lieferant Ansell Lieferanten-Nr. 48706110
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1379.10 CHF
    895.22 CHF / 144 Stück
    Sparen 483.88 CHF
    35% Rabatt
Verfügbar ab: 22-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nahtlose Strickhandschuhe mit handflächenbeschichtetem Nitril sind ideal für mittelschwere Anwendungen, die eine hohe Schnittleistung in trockenen oder leicht öligen Umgebungen erfordern.
  • Sehr haltbar
  • Die Nitrilschaumbeschichtung sorgt für Abriebfestigkeit und Halt
  • Ein atmungsaktiver Liner sorgt für einen hohen Komfort für Endnutzer
  • Sicherer Griff in trockenen und leicht öligen Umgebungen
  • Aus nahtloser Folie gefertigt,
  • Alternative zu robusten, mit der Hand getauchten handflächenhandflächenhandschuhen, schneidebeständigen Strickhandschuhen aus Leder und Polyurethan
  • Nutzt folgende Techniken:
    • Automobil, Bauwesen, Glasherstellung, Maschinenbau, Ausrüstung, Metallverarbeitung
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spezifikation
    ANSI-Abriebleistung ANSI 5
    Zertifizierungen/Konformität (Europa) CE, EN 420:2003, A1:2009, Kategorie II
    Bauweise Strick
    Coating Material Nitrilschaum
    Farbe Grau, Schwarz
    Cut Resistance Rating ANSI A3
    Hand Specific
    Latex Free Yes
    Material Foam Nitrile
    Produkttyp Schnittfeste Handschuhe
    Größe 11
    Norm EN 388 EN 388:4X43C
    Zur Verwendung mit (Anwendung) Allgemeine Wartung, Hardwaremontage, Bearbeitung, Stanzen, Schneiden, Formen, Kunststoffinjektionen, Rohstoffhandhabung, Sitz- und Rahmenbau
    Art der Handschuhstulpe Strick
    Auskleidungsmaterial HPPE, Fiberglas, Nylon, Polyester, Spandex
    Modell 48706110
    Menge 12 Paare pro Wurf, 12 Punkte pro Kreuz.
    Serie EDGE™ 48-706
    Länge (angloamerikanisch) 8,6 in.
    Länge (metrisch) 22 cm