Learn More
Ansell EDGE 48-700 Arbeitshandschuhe zum Schnittschutz
Artikelnummer. 30259526 Alle ansehen Ansell Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
9
Packungsgröße:
12 Paare
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
30259526 9 12 Paare
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30259526 Lieferant Ansell Lieferanten-Nr. 48700090
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Mittelstarke Schnitt- und abriebfeste Handschuhe, die hohen Komfort und Fingerfertigkeit bieten.
  • Verbesserte Geschicklichkeit: Diese bequemen Handschuhe mit hoher Geschicklichkeit sind mit nahtlosem Innenfutter und gestricktem Handgelenk ausgestattet, um eine gute Flexibilität und engen Sitz zu gewährleisten, und können auch als Unterhandschuh getragen werden
  • Verbesserte Haltbarkeit: EDGE™ 48-700 Schnittschutz-Arbeitshandschuhe verfügen über einen verstärkten Daumenschritt, der die Abriebfestigkeit und die Verschleißdauer erhöht
  • Einhaltung von Lebensmittelhandhabung: Darüber hinaus erfüllen diese Lebensmittelhandschuhe die FDA-Anforderungen zur Lebensmittelhandhabung sowie die Kommission (EG) Nr. 1935/2004 sowie die Verordnung (EG) Nr. 2023/2006 zu guten Herstellungspraktiken (GMP) für Materialien und Artikel, die mit Lebensmitteln in Kontakt kommen sollen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Coating Material Unbeschichtet
Farbe Grau
Cut Resistance Rating Level C
Hand Spezifisch
Latex Free Ja
Material Polyethylen, Umwickeltes Garn, Glasfaser, Spandex, Polyester
Produkttyp Industrielle Handschuhe
Größe 9