Learn More
Ansell EDGE™ 48-126 Polyurethane Coated Seamless Knit Industrial Work Gloves
Artikelnummer. p-7162808 Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
6
7
8
9
10
11
Packungsgröße:
12 Paare
Artikelnummer. 16825230
Marke: Ansell 48126060
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Industrial work gloves feature a seamless knit liner and elasticized knit wrist, with a polyurethane coating for abrasion resistance.
  • Ein preiswerter, leichter Handschuh mit hochwertigen Eigenschaften
  • Die nahtlose Struktur sorgt für Komfort und erhöht die Sicherheit
  • 15 Gauge-Polyester bietet Flexibilität und Fingerfertigkeit
  • Gutes Tastgefühl in trockenen bis leicht öligen Umgebungen
  • Die dunklen Farben verbergen Schmutz für eine längere Nutzungsdauer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
ANSI-Abriebleistung ANSI 4
Bauweise Nahtloser Strick
Coating Material Polyurethan
Farbe Schwarz
Oberflächenbehandlung außen No Texture
Hand Spezifisch
Material Polyester
Produkttyp Nahtlos gestrickte Handschuhe
Größe 6
Zur Verwendung mit (Anwendung) Fahrzeugbau, Öl/Gas und Maschinen-/Gerätebetrieb
Art der Handschuhstulpe Gestrickt
Serie 48-126
Yarn Gauge 15