Learn More
Ansell EDGE™ 48-126 Nahtlose Industrie-Arbeitshandschuhe aus Strick mit Polyurethanbeschichtung
Alle ansehen Ansell ProdukteBeschreibung
- Ein preiswerter, leichter Handschuh mit hochwertigen Eigenschaften
- Die nahtlose Struktur sorgt für Komfort und erhöht die Sicherheit
- 15 Gauge-Polyester bietet Flexibilität und Fingerfertigkeit
- Gutes Tastgefühl in trockenen bis leicht öligen Umgebungen
- Die dunklen Farben verbergen Schmutz für eine längere Nutzungsdauer
Spezifikation
Spezifikation
| ANSI-Abriebleistung | ANSI 4 |
| Zertifizierung/Konformität | REACH konform |
| Zertifizierungen/Konformität (Europa) | EN420:2003 + A1:2009; Kategorie ll |
| Chemotherapeutic Rated | No |
| Klassifikation | Industrielle Handschuhe |
| Bauweise | Nahtloser Strick |
| Coating Material | Polyurethan |
| Farbe | Schwarz |
| Oberflächenbehandlung außen | Keine Textur |
| Hand | Spezifisch |
| Mehr anzeigen |