Learn More
Ansell EDGE™ 14-662 Certified PVC-Coated Chemical Resistant Gloves - Safety Cuff
Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
8
9
10
11
Packungsgröße:
12 Paare
Beschreibung
- Schützt Arbeiter, die Öl, Fett, Säure, Laugen und Alkoholen ausgesetzt sind.
- Die raue Oberfläche schützt vor Abschürfungen und verbessert gleichzeitig die Griffigkeit, selbst bei nassen und öligen Bedingungen.
- Flexibilität und Komfort führen zu weniger Ermüdung der Hände und einer besseren Arbeitseffizienz.
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierungen/Konformität (Europa) | EN 407:2004, EN 420:2003 und A1:2009, REACH-konform |
| Anwendungen | Industrial |
| Farbe | Blau |
| Oberflächenbehandlung außen | Vollständig strukturiert |
| Latex Free | Yes |
| Material | PVC |
| Produkttyp | Chemical-resistant Gloves |
| Größe | 8 |
| Norm EN 388 | 3121A |
| EN ISO 374-1 | Typ C |
| Mehr anzeigen |